Merck
271349
Sigma-Aldrich
5-Hexynenitrile
97%
Szinonimák:
5-Cyano-1-pentyne
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡C(CH2)3CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.13
Beilstein:
1735926
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
sűrűség
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
5-Hexynenitrile was used in the synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3′-disubstituted 2,2′-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J A Varela et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(23), 5203-5213 (2002-01-05)
A one-step, regioselective synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions between 5-hexynenitrile and 1,3-diynes is described. In the symmetric case, the total regioselectivity of the first cycloaddition is ensured electronically by the conjugation of the
Zhiguo Li et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(11), 2247-2251 (2014-05-08)
The Cu(I) -catalyzed 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has arisen as one of the most useful chemical transformations for introducing complexity onto surfaces and materials owing to its functional-group tolerance and high yield. However, methods for monitoring such reactions in situ