Fontos dokumentumok
164771
3-Aminobenzonitrile
99%
Szinonimák:
3-Cyanoaniline
Teszt
99%
Forma
solid
mp
48-53 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
Nc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJXPYZHXZZCTNI-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?