Merck
A41607
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)aniline
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine, 2-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.12
Beilstein:
879494
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.481 (lit.)
bp
170-173 °C (lit.)
68 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34 °C (lit.)
sűrűség
1.282 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBLXCTYLWZJBKA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Bone marrow,spleen,Liver
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Torres-Cartas et al.
European journal of medicinal chemistry, 42(11-12), 1396-1402 (2007-05-08)
Mutagenicity is a toxicity endpoint associated with the chronic exposure to chemicals. Aromatic amines have considerable industrial and environmental importance due to their widespread use in industry and their mutagenic capacity. Biopartitioning micellar chromatography (BMC), a mode of micellar liquid