Fontos dokumentumok
8.01977
Sigma-Aldrich
Butyryl chloride
for synthesis
Szinonimák:
Butyryl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)2COCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-498-5
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
39 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
280 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
2.5-7.3 % (v/v)
törésmutató
n20/589 1.412
bp
101-105 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 18 °C
sűrűség
1.03 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)CCC
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.017 - 1.019
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
18 °C - DIN 51755 Part 1