Fontos dokumentumok
M9671
Hexylene glycol
BioXtra, ≥99% (GC)
Szinonimák:
(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.02 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid (or viscous liquid)
robbanási határérték
7.4 %
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
izzítási maradék
≤0.1%
törésmutató
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
201.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
94 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?