Fontos dokumentumok
H11904
2,5-Hexanediol
99% (mixture of isomers)
Szinonimák:
2,5-Hexylene glycol
Teszt
99% (mixture of isomers)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
216-218 °C (lit.)
sűrűség
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHMBHFSEKCCCBW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?