Merck
194182
Sigma-Aldrich
1,4-Pentanediol
99%
Szinonimák:
(±)-1,4-Pentanediol, 1,4-Dihydroxy-1-methylbutane, 1,4-Dihydroxypentane, 2,5-Pentanediol, 4-Hydroxy-1-pentanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
72-73 °C/0.03 mmHg (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(7)3-2-4-6/h5-7H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLOBUAZSRIOKLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,4-Pentanediol on dehydration in water at 573K yields five-membered ether, 2-methyltetrahydrofuran.
Alkalmazás
1,4-Pentanediol was used in the preparation of poly(ortho ester).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Jorge Heller et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 78(1-3), 133-141 (2002-01-05)
The preparation of drug delivery devices using solventless fabrication procedures is of significant interest and two such procedures are described. In one such procedure, powdered polymer and micronized protein are intimately mixed and then extruded into 1 mm strands that
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)