Merck
523933
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylstyrene
contains ≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor, 93%
Szinonimák:
1-tert -Butyl-4-vinylbenzene, p -tert -Butylstyrene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CC6H4CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.26
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
93%
tartalmaz
≤100 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
91-92 °C/9 mmHg (lit.)
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)