Fontos dokumentumok
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
Szinonimák:
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
211-298-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.5% (GC)
form
liquid
átmeneti hőmérséklet
flash point 76 °C
sűrűség
1.002 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup