Fontos dokumentumok
153516
Lactobionic acid
97% (TLC)
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
97% (TLC)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +25°, c = 10 in H2O
szín
white
mp
113-118 °C (lit.)
oldhatóság
5%, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?