Fontos dokumentumok
Y0000257
Lactobionic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lactobionic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
113-118 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)