Fontos dokumentumok
C0166
Cys-Gly
≥85% (TLC), suitable fo HPLC
Szinonimák:
L-cysteinyl-glycine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (TLC)
form
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3