Fontos dokumentumok
189421
Polycaprolactone diol
average Mn ~2,000
Szinonimák:
Polycaprolactone oxydiethylene ester, polycaprolactone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid (waxy)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~2,000
átmeneti hőmérséklet
softening point 50 °C
sűrűség
1.071 g/mL at 25 °C
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.