Fontos dokumentumok
218324
(+)-Limonene oxide, mixture of cis and trans
97%
Szinonimák:
(3R)-6-Methyl-3-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, (4R)-Limonene 1,2-epoxide
Teszt
97%
Forma
liquid
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
113-114 °C/50 mmHg (lit.)
sűrűség
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
149.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?