Fontos dokumentumok
94956
Vinylcyclohexene dioxide
purum, suitable for electron microscopy, mixture of isomers, ≥96.0% (GC)
Szinonimák:
4-vinyl-1-cyclohexene diepoxide, 1,2-Epoxy-4-epoxyethylcyclohexane, 3-Epoxyethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
grade
purum
Teszt
≥96.0% (GC)
form
liquid
technika/technikák
electron microscopy: suitable
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
n20/D 1.479
bp
230-232 °C (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC2OC2CC1C3CO3
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-7(10-6)3-5(1)8-4-9-8/h5-8H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OECTYKWYRCHAKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup