Fontos dokumentumok
119814
Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate
ACS reagent
Szinonimák:
2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Forma
solid
veszteség
≤12.0% loss on drying
λmax
605 nm
alkalmazás(ok)
food and beverages
funkcionális csoport
chloro
imine
ketone
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?