Merck
151440
Sigma-Aldrich
Methyl chlorooxoacetate
96%
Szinonimák:
Monomethyl oxalyl chloride, Chloroglyoxylic acid methyl ester, Methyl (chloroformyl)formate, Methyl 2-chloro-2-oxoacetate, Methyl chloroglyoxalate, Methyl oxalyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClCOCOOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.51
Beilstein:
1071541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
sűrűség
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl chloride
ester
SMILES string
COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Regioselective synthesis of fused coumarins
  • Cyclization to form substituted isoxazoles and heterocycles
  • Intramolecular Wittig reactions
  • Silyl enol ether acylation
  • Iron-mediated cleavage of C-C bonds
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)