Fontos dokumentumok
D3695
DMOG
≥98% (HPLC), powder, HIF-hydroxylase inhibitor
Szinonimák:
Dimethyloxalylglycine, N-(Methoxyoxoacetyl)-glycine methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
DMOG, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: >30 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC(=O)CNC(=O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H9NO5/c1-11-4(8)3-7-5(9)6(10)12-2/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNJOZDZCRHCODO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in hypoxia-inducible factor (HIF) activity assay
- to examine its effects on the degradation of HIF-1α and renal regeneration
- in DMOG preconditioning of adipose tissues
- as vehicle control for the primary liquid culture of CD34+ cells
- for endothelial cell stimulation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.