Merck
308676
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(NH2)CO2CH3·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +120°, c = 1 in H2O
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTHMTBUWTGVEFG-QRPNPIFTSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)