Merck
110051
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
Szinonimák:
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H11N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.18
Beilstein:
109269
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.2 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥96%
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
sűrűség
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
5-Ethyl-2-methylpyridine is one of the components that contribute to the nutty, roasted aroma in the Parmigiano-Reggiano cheese.
Alkalmazás
5-Ethyl-2-methylpyridine, associated with Maillard reaction chemistry and sugar thermal degradation processes, has been used to study the nanogram adsorption for SPME headspace and liquid sampling.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
A Study of the Behavior of Maillard Reaction Products Analyzed by Solid-Phase Microextraction?Gas Chromatography?Mass Selective Detection.
Coleman WM
Journal of Chromatographic Science, 34(5), 213-218 (1996)
M Qian et al.
Journal of dairy science, 85(6), 1362-1369 (2002-07-31)
The volatile compounds in Parmigiano-Reggiano cheese were isolated by solvent extraction/high vacuum distillation, followed by separation into acidic, basic, water-soluble, and neutral fractions. The neutral fraction was further fractionated by a normal-phase liquid chromatography. Aroma compounds were identified using gas