Fontos dokumentumok
M35304
Methyl chloroformate
99%
Szinonimák:
MCF, Chloroformic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.26 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
4.8 psi ( 20 °C)
Teszt
99%
öngyulladási hőmérséklet
905 °F
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
70-72 °C (lit.)
sűrűség
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
MCF can also be used:
- To activate 3-acylpyridines for nucleophilic addition with alkynyltin reagents to form 2,3-disubstituted 1,2-dihydropyridines.
- Chloroesterification of terminal alkynes to form β-chloro-α,β-unsaturated esters.
- As an electrophilic reagent to mediate the reaction of pyridine with lithium dialkyl- or diarylcuprates to form 4-substituted 1,4-dihydropyridine derivatives.
- To convert nitronates into methoxycarbonyl nitronates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?