Merck
675911
Sigma-Aldrich
N-Boc-indole-2-boronic acid
≥95%
Szinonimák:
1-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid, N-(tert-butoxycarbonyl)indole-2-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H16BNO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
261.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
84-94 °C
85-90 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)B(O)O
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-13(2,3)19-12(16)15-10-7-5-4-6-9(10)8-11(15)14(17)18/h4-8,17-18H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVIBPSNFXYUOFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Palladium-catalyzed benzylation
  • Homocoupling reactions
Used in a synthesis of hydroxyquinones via Suzuki-Miyaura coupling of phenylidonium ylides of hydroxyquinones.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synlett, 2597-2597 (2006)