Merck
733539
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
95%
Szinonimák:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-2-boronic acid MIDA ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H19BN2O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
322.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
166-171 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccn2C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19BN2O6/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-5-6-10(17)15-22-11(18)8-16(4)9-12(19)23-15/h5-7H,8-9H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HASMDYSWFBSATG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
N-Boc-pyrrole-2-boronic acid MIDA ester can be used:
  • As a starting material for the synthesis of marine natural product pentabromopseudilin.
  • To prepare 5,5′-(3,4-dihexylthiophene-2,5-diyl)bis(1H-pyrrole-2-carbaldehyde), a key intermediate for the synthesis of thiophene based novel macrocycles.
  • As a substrate in the palladium-catalyzed one-pot meta arylation of bromo substituted 2-phenylpyridine.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Two-step total synthesis of an anti-MRSA and myosin-inhibiting marine natural product pentabromopseudilin via Suzuki-Miyaura coupling of a MIDA boronate ester
Kum D, et al.
Tetrahedron Letters, 58(34), 3374-3376 (2017)
Ruthenium-Catalyzed meta-Selective C-H Bromination
Teskey CJ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(40), 11677-11680 (2015)
Quaterpyrroles as building blocks for the synthesis of expanded porphyrins
Anguera G, et al.
Organic Letters, 17(9), 2194-2197 (2015)