Merck
680516
Sigma-Aldrich
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxyindole-2-boronic acid, N-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18BNO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
291.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
mp
102-107 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2n(C(=O)OC(C)(C)C)c(cc2c1)B(O)O
InChI
1S/C14H18BNO5/c1-14(2,3)21-13(17)16-11-6-5-10(20-4)7-9(11)8-12(16)15(18)19/h5-8,18-19H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PZLVPMBCKHDVKT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride.
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of dihalogenated pyrazoles via dipolar cycloaddition by palladium-catalyzed cross-coupling processes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling
  • Synthesis of the isocryptolepine alkaloid and its related skeletons using a modified Pictet-Spengler reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)