Fontos dokumentumok
A24109
Acryloyl chloride
≥97%, contains ~400 ppm phenothiazine as stabilizer
Szinonimák:
Acrylic acid chloride, prop-2-enoyl chloride, 2-Propenoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.93 psi ( 20 °C)
Teszt
≥97%
form
liquid
tartalmaz
~400 ppm phenothiazine as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
72-76 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)C=C
InChI
1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A monomer to synthesize crosslinked zwitterionic hydrogel coatings for sensing and detection in complex media.
- A reactant to synthesize crosslinked hydrogel film by reacting with a hydrophilic monomer called N,N-(dimethylacrylamide) (DMAA). The prepared hydrogel film is further used in sustained drug delivery.
- A monomer in the preparation of acrylate-based polymers with excellent n-type semiconducting properties, which are important for the development of organic electronic devices.
- The cyclam monomer. The polymer of this modified cyclam monomer can be used in specific transition metal binding.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
30.2 °F
Lobbanási pont (C)
-1 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?