Merck
196878
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.12
Beilstein:
2327537
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
83-86 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Aldol reaction of 3-(trifluoromethyl)benzaldehyde with hydroxyacetone in the aldolase antibody 38C2-ionic liquid system has been investigated.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of fluorinated materials catalyzed by proline or antibody 38C2 in ionic liquid.
Kitazume T, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 121(2), 205-212 (2003)
Kazuhiro Takano et al.
Development, growth & differentiation, 53(1), 37-47 (2011-01-26)
This study investigated the development of Ca²(+) signaling mechanisms and their role in initiating morphogenetic cell movement in the presumptive ectoderm of Japanese newt (Cynops pyrrhogaster) during gastrulation. Histochemical staining using fluorescently labeled ryanodine and dihydropyridine probes revealed that dihydropyridine