Fontos dokumentumok
142859
Difluoroacetic acid
98%
Szinonimák:
1,1-Difluoroacetic acid, 2,2-Difluoroacetic acid
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
172.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?