Merck
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.5637 (lit.)
bp
267 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)