Merck
188263
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
mp
48-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
nitro
SMILES string
Cc1cccc(CO)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NELPTBUSFQMYOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes condensation with N,N-dimethylformamide dimethyl acetal followed by catalytic hydrogenation to yield 7-hydroxymethyl-indole.
Alkalmazás
3-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of 7-formyl-indole.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Simple Synthesis of 7-Formyl-indole.
Uchil VR, et al.
Synthetic Communications, 36(8), 1051-1056 (2006)