Merck
73148
Supelco
3-Nitrobenzyl alcohol
suitable for mass spectrometry (MS), ≥99.5%
Szinonimák:
NOBA
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.14
Beilstein:
2044769
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (GC)
≥99.5%
form
(Powder or Crystals or Solid or Liquid)
technika/technikák
H-NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
bp
175-180 °C/3 mmHg (lit.)
mp
26-32 °C (lit.)
sűrűség
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Nitrobenzyl alcohol (3-NBA) is most commonly used matrix for spectrometry methods. It helps in the analysis of porphyrins, cyclic peptides, alkali metal cationized fatty acids for collisional activation and also certain organoruthenium compounds.
Alkalmazás
3-NBA has been used as liquid matrix in Ionization in liquid secondary ion mass spectrometry.
Egyéb megjegyzések
Matrix used in fast atom bombardment mass spectrometry
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Investigation of the Alamar Blue (resazurin) fluorescent dye for the assessment of mammalian cell cytotoxicity.
O'brien, John, et al.
European Journal of Biochemistry, 267.17, 5421-5426 (2000)
S. Zhao et al.
Analytical Chemistry, 63, 450-450 (1991)
J. Meili et al.
Org. Mass Spectrom., 19, 581-581 (1984)
T.W. Chan et al.
Org. Mass Spectrom., 27, 53-53 (1992)
3-Nitrobenzyl alcohol has wide applicability as a matrix for FAB-MS.
Sweetman, Brian J., and Ian A. Blair.
Biological Mass Spectrometry, 17.4, 337-340 (1988)