Merck
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1719115
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.392
sűrűség
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)