Merck
110892
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexene
97%
Szinonimák:
(E)-2-Hexene
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1719020
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
263 mmHg ( 37.7 °C)
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
473 °F
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−98.5-−98 °C (lit.)
sűrűség
0.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Általános leírás
trans-2-hexene is formed by the double bond shift and cis-trans isomerization which can be studied using microreactor-GLC techniques.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-13.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The mechanism of double-bond isomerization of olefins on solid acids.
Brouwer DM et al.
J. Catal., 1(1), 22-31 (1962)