Merck
143766
Sigma-Aldrich
cis-2-Pentene
98%
Szinonimák:
(2Z)-2-Pentene, (Z)-2-Pentene, (Z)-Pent-2-ene, cis-β-Amylene, cis-Pentene
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.13
Beilstein:
1718794
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
gőznyomás
8.17 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.382 (lit.)
bp
37-38 °C (lit.)
mp
−180 °C (lit.)
sűrűség
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(C)=C(/[H])CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Általános leírás
cis-2-Pentene acts as substrate during the toluene dioxygenase isolated from Pseudomonas putida F1 catalyzed oxidation reaction.
Alkalmazás
cis-2-Pentene was used to study the adsorption of cis-2-pentene on clean and D2 preadsorbed Pd(111) surface.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-0.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-18 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alkene chemistry on the palladium surface: nanoparticles vs single crystals.
Doyle AM, et al.
J. Catal., 223(2), 444-453 (2004)
C C Lange et al.
Journal of bacteriology, 179(12), 3858-3865 (1997-06-01)
Toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 has been studied extensively with aromatic substrates. The present work examined the toluene dioxygenase-catalyzed oxidation of various halogenated ethenes, propenes, butenes and nonhalogenated cis-2-pentene, an isomeric mix of 2-hexenes, cis-2-heptene, and cis-2-octene as substrates
Mahaldeep Kaur et al.
FEMS microbiology ecology, 96(9) (2020-08-21)
Rhizopus arrhizus is a common pathogenic Mucoralean mold that exists as a saprophyte, and is disseminated through sporangiospores, which germinate to form mycelia under suitable environmental or infection settings. Such morphological transitions are often mediated by self-produced effector molecules in