Fontos dokumentumok
241997
1-Pentene
98%
Szinonimák:
α-n-Amylene, 1-Methyl-3-butene, 4-Methyl-1-butene, Propylethylene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10.27 psi ( 20 °C)
Teszt
98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
522 °F
robbanási határérték
8.7 %
törésmutató
n20/D 1.371 (lit.)
bp
29.9-30.1 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.641 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC=C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3H,1,4-5H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWAKXRMUMFPDSH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-59.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?