Fontos dokumentumok
8.01336
Sigma-Aldrich
Pivalic acid
for synthesis
Szinonimák:
Pivalic acid, Neopentanoic acid, 2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCOOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
200-922-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.85 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
crystals
hatékonyság
900 mg/kg LD50, oral (Rat)
1900 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
1.6 % (v/v)
mp
32-35 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 64 °C
oldhatóság
25 g/L
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUGYQRQAERSCNH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Regiodivergent synthesis involving pivalic acid: A ligand-controlled regiodivergent C-H alkenylation process using pivalic acid, advancing the synthesis of complex indazoles and potentially impacting pharmaceutical compound development (Kim et al., 2017).
  • Pivalic acid in radiochemical syntheses: The study utilized pivalic acid derivatives for the synthesis of novel radioiodinated pharmaceuticals for hypoxia imaging, highlighting its utility in diagnostic and therapeutic applications in the medical field (Elsaidi et al., 2019).
  • Capillary electrophoretic applications of pivalic acid: Research explored new methods of cationic electrophoretic focusing using pivalic acid for high-sensitivity analysis of water contaminants, providing insights into environmental monitoring techniques (Malá and Gebauer, 2022).
  • Cyclative coupling using pivalic acid: Zhuang et al. described a novel cyclative C-H/C-H coupling technique facilitated by pivalic acid, which rapidly constructs complex molecular frameworks like tetralin and chromane, useful in drug discovery and development (Zhuang et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64 °C - closed cup