Merck
373990
Sigma-Aldrich
2-Isopropylimidazole
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
256-260 °C (lit.)
mp
129-131 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C6H10N2/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUOZJYASZOSONT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Isopropylimidazole is an heterocyclic building block. The nitration of 2-isopropylimidazole has been reported.
Alkalmazás
2-Isopropylimidazole may be used in the preparation of following compounds:
  • Tetragonal nickel(II) complexes, NiL4X2 (X = Cl-, Br-, I-, SCN-, SeCN-, NO3-, ClO4-, PF6- or NiL4XClO4 (X = Cl-, Br-, I-, SCN-).
  • 1-Dodecyl-2-isopropylimidazole.
  • Bromidotetrakis(2-isopropyl-1H-imidazole-[κN3)copper(II) bromide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eiji Furuta et al.
FEBS letters, 579(10), 2065-2070 (2005-04-07)
To identify a novel class of antibiotics, we have developed a high-throughput genetic system for targeting the homodimerization (HD system) of histidine kinase (HK), which is essential for a bacterial signal transduction system (two-component system, TCS). By using the HD
Tetragonal nickel (II) complexes with singlet and triplet ground states: Complexes with 2-isopropyl imidazole.
Pujari P and Dash KC.
J. Inorg. Nucl. Chem., 38(10), 1891-1896 (1976)
Sylwia Godlewska et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 67(Pt 10), m1338-m1338 (2011-11-09)
The Cu(II) atom in the title salt, [CuBr(C(6)H(10)N(2))(4)]Br, is coordinated in a square-pyramidal geometry by four imidazole N atoms and one bromide anion that is located at the apex of the pyramid. The cations and the anions form a two-dimensional
Nitration Studies on 2-Isopropylimidazole.
Glass RS, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 50(21), 3472-3477 (1972)