Fontos dokumentumok
857335
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride
99%
Szinonimák:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride, (1S,2R)-(+)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, D-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Teszt
99%
form
crystals
optikai aktivitás
[α]23/D +34.3°, c = 5 in H2O
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.