Fontos dokumentumok
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
Szinonimák:
Docosane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)20CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
EC index szám:
211-121-5
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
bp
369 °C/1013 hPa
mp
44 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >110 °C
sűrűség
0.794 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup