Fontos dokumentumok
180467
1,3-Cyclohexanebis(methylamine), mixture of isomers
98%
Szinonimák:
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane
Teszt
98%
Forma
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.493 (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
NCC1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h7-8H,1-6,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLBRROYTTDFLDX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?