Fontos dokumentumok
D8801
2,6-Diacetylpyridine
98%
Szinonimák:
1,1′-(2,6-Pyridinediyl)diethanone, 1-(6-Acetylpyridin-2-yl)ethanone
Teszt
98%
mp
79-82 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-6(11)8-4-3-5-9(10-8)7(2)12/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Iron and cobalt bis(imino)pyridyl complexes, catalysts for ethylene oligomerization.
- Thiosemicarbazone derivatives with potential application as anti-mycobacterial tuberculosis agent.
- Macrocyclic pentadentate nitrogen–sulphur donor ligands by [1+1] condensation with 1,2-di(o-aminophenylthio)ethane.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?