Fontos dokumentumok
D42402
1,9-Dibromononane
97%
Szinonimák:
Nonamethylene dibromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
285-288 °C (lit.)
sűrűség
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H18Br2/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGAXVZXBFBHLMC-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)