Fontos dokumentumok
M31104
α-Methylbenzylamine
99%
Szinonimák:
(±)-α-Methylbenzylamine, alpha-Methylbenzylamine, (±)-1-Phenylethylamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.526 (lit.)
bp
185 °C/756 mmHg (lit.)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms