Fontos dokumentumok
8.41086
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
for synthesis
Szinonimák:
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate, 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
233-634-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
powder
mp
63-65 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO2/c1-4-14-11(13)9-5-7-10(8-6-9)12(2)3/h5-8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3