Fontos dokumentumok
188344
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
99%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-m-toluic acid, 3-Carboxybenzotrifluoride
Teszt
99%
form
solid
bp
238.5 °C/775 mmHg (lit.)
mp
104-106 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?