Fontos dokumentumok
123137
2-Aminothiophenol
technical grade, 90%
Szinonimák:
2-Aminobenzenethiol, 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Mercaptoaniline
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
törésmutató
n20/D 1.642 (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F
Lobbanási pont (C)
79 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?