Fontos dokumentumok
8.00899
Sigma-Aldrich
Dimethyl malonate
for synthesis
Szinonimák:
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(COOCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-597-8
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
0.15 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
440 °C
hatékonyság
5331 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.3-17.4 % (v/v)
bp
181-183 °C/1013 hPa
mp
-61.9 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C
sűrűség
1.15 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup