Fontos dokumentumok
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
Szinonimák:
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(COOC2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
203-305-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
1.3 hPa ( 40 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C (DIN 51794)
hatékonyság
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
0.8-12.8 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 90 °C (DIN 51758)
oldhatóság
20.8 g/L (External MSDS)
sűrűség
1.055 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup