Merck
1197007
USP
Diethyltoluamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, N,N-Diethyl-m-toluamide, m-Toluic acid diethylamide, DEET
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4CON(C2H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.27
Beilstein:
2046711
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
6.7 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
API-család
diethyltoluamide
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C/1 mmHg
160 °C/19 mmHg (lit.)
sűrűség
0.998 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCN(CC)C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12(14)11-8-6-7-10(3)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Diethyltoluamide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diethyltoluamide Topical Solution
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup