Merck
588288
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane-4,4,4-d3
98 atom % D
Szinonimák:
Butyl bromide-4,4,4-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CH2)2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
bp
100-104 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
sűrűség
1.303 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MPPPKRYCTPRNTB-FIBGUPNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yohei Sakaguchi et al.
The Analyst, 140(6), 1965-1973 (2015-02-12)
We have developed a novel amino acid analysis method using derivatization of multiple functional groups (amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups). The amino, carboxyl, and phenolic hydroxyl groups of the amino acids were derivatized with 1-bromobutane so that the hydrophobicities