Merck
393428
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzo-15-crown-5
97%
Szinonimák:
(Benzo-15-crown-5)-4′-ylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H21NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.32
Beilstein:
1587285
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
76-78 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)